Counting chamber, Schilling-Kreuznetz
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40452702
HECH40452702EA 106 CHF
HECH40452702
Counting chamber, Schilling-Kreuznetz
Objektträger Zählkammern
Double lining counting chamber according to Schilling-Kreuznetz.