Peha-taft® Puderfreie Latexhandschuhe
Lieferant: HARTMANN PAUL
942595 9425894 9425904 9425914 9425924 9425934 9425944 9425954 9425964
HART942595EA 148 CHF
HART942595 HART9425894 HART9425904 HART9425914 HART9425924 HART9425934 HART9425944 HART9425954 HART9425964
Peha-taft® Puderfreie Latexhandschuhe
Handschuhe
Puderfreier Einmal-OP-Handschuh aus dünnem und besonders weichem Latex, besonders leichtes Anziehen durch spezielle Polymer-Innenbeschichtung, mit spezieller mikrogerauter Oberfläche für optimale Griffigkeit, sehr gutes Tastgefühl, hochelastisch und reißfest, ermüdungsfreies Tragen durch vollanatomische Passform.
  • Anspruchsvoll
  • Raffiniert und glatt, ohne rutschig zu sein
  • Steril
  • paarweise versiegelt mit Ozonschutz
Peha-taft® Latex ist ein Medizinprodukt gemäß EN 455 und persönliche Schutzausrüstung gemäß EN 374, geeignet für den Einsatz mit ZytostatikaMore Product Information