BSB-Flaschen, Einweg
Lieferant: Hach
2943100
HACH2943100EA 471 CHF
HACH2943100
BSB-Flaschen, Einweg
Flaschen BSB-Flaschen
PET, klar.
  • Keine Reinigung erforderlich
  • Unzerbrechlich und wiederverwertbar
  • Sauerstoff diffundiert nicht in die Probe hinein oder aus ihr heraus
Diese Einwegflaschen sind frisch und gebrauchsfertig.
Zertifizierungen: EPA-konform.
Bestellinformation: Stopfen werden separat verkauft.