Salzwasser-Aquakultur-Testsatz, FF-3
Lieferant: Hach
243003
HACH243003EA 2600 CHF
HACH243003
Salzwasser-Aquakultur-Testsatz, FF-3
Umwelt-Prüfkits
Testsatz wird zur Messung 10 kritischer Parameter mit einem digitalen Titrator, Tropfenzähler und Farbscheiben verwendet. Er eignet sich für den Gebrauch in Salzwasser-Aquakultur-Anwendungen.
Lieferumfang: Includes twenty four reagents, one flask, clippers, one graduated cylinder, one colour comparator box, three colour discs, one vial, one delivery tube, one syringe, two plastic tubes, one BOD bottle, one thermometer, one digital titrator, a manual, and a carrying case.