Natriumthiosulfat 0.0246 mol/l (0.0246 N) in wässriger Lösung

Lieferant: Hach

Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate

2409232
HACH2409232EA 42.9 CHF
HACH2409232
Natriumthiosulfat 0.0246 mol/l (0.0246 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100
Melting Pt: 48
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR