Schnelltests mit Farbvergleich, Schwimmbecken, Pool Master
Lieferant: Hach
2315001
HACH2315001EA 654 CHF
HACH2315001
Schnelltests mit Farbvergleich, Schwimmbecken, Pool Master
Umwelt-Prüfkits
Dieser Testsatz vereint verschiedene Tests in einem einzigen Testsystem, mit Tests für Alkalinität (20 - 400 mg/l), freies Chlor und Gesamtchlor (0 - 3,4 mg/l), Härtegrad (20 - 400 mg/l) und pH-Wert (6,6 - 8,4 mg/l) sowie speziellen Tests zu Gesamt-Alkalinität (TA), Calciumhärte und Cyanursäure-Konzentration.
Lieferumfang: Zehn Reagenzien, Clipper, Messzylinder mit Graduierung, Probennehmer mit Kappe, Teststreifen, zwei Farbscheiben, Betrachtungsröhrchen, Vergleichsbox (Komparator), Anweisungen und Tragekoffer.