2-Brom-5-fluorbenzylalkohol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Brom-5-fluorphenyl)methanol
H61596.06
H61596.06EA 336 CHF
H61596.06
2-Brom-5-fluorbenzylalkohol ≥97%
2-Brom-5-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Melting Pt: 91…94 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142876
CAS-Nummer: 202865-66-5