2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H33198.06
H33198.06EA 184 CHF
H33198.06
2-Fluor-4-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 118078-66-3 Molecular Formula: C6H3F4N Formula Weight: 165.09 Boiling Point: 110° MDL No.: MFCD09879262
Formel: C₆H₃F₄N
MW: 165.09 g/mol
Siedepunkt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09879262
CAS-Nummer: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3 III