Autoklavierbare Beutel, Corning® Gosselin™

Lieferant: Corning
SA33-04
GOSSSA33-04EA 554 CHF
GOSSSA33-04
Autoklavierbare Beutel, Corning® Gosselin™
Beutel Entsorgungsbeutel
These PP bags have a thickness of 40 µm.

  • Transparent
  • Thermal resistance of 134 °C

Different versions available.

Bitte beachten Zum Autoklavieren sollten die Beutel nicht hermetisch versiegelt sein.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR