Kryoboxen, B17/B19/B27/B29-Serie
Lieferant: GLW
B29S B29Y B29YS B17 B19YS B27 B27B B27BS B27G B27GS B27R B27RS B27S B27Y B27YS B29 B29B B29BS B29G B29GS B29R B29RS BS17 BS19 BS27 BS29 B17B B17BS B17G B17GS B17R B17RS B17S B17Y B17YS B19 B19B B19BS B19G B19GS B19R B19RS B19S B19Y
479-1571EA 26.8 CHF
479-1571 479-1572 GLWAB29YS 479-0199 GLWAB19YS 479-1560 479-1561 GLWAB27BS 479-1562 GLWAB27GS 479-1563 GLWAB27RS 479-1564 479-1565 GLWAB27YS 479-1567 479-1568 GLWAB29BS 479-1569 GLWAB29GS 479-1570 GLWAB29RS 479-0270 GLWABS19 479-1573 479-1574 479-0265 GLWAB17BS 479-0266 GLWAB17GS 479-0267 GLWAB17RS 479-0269 479-0268 GLWAB17YS GLWAB19 GLWAB19B GLWAB19BS GLWAB19G GLWAB19GS GLWAB19R GLWAB19RS GLWAB19S GLWAB19Y
Kryoboxen, B17/B19/B27/B29-Serie
Boxen Kryoboxen
PP, natur oder farbig.
  • Bis +121 °C autoklavierbar und bis zu –90 °C im Gefriergerät lagerbar
  • Der mitgelieferte Klarsichtdeckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryoboxen mit öffnen zu müssen
  • Entwässerungslöcher im Boden erleichtern das Öffnen der Box bei niedrigen Temperaturen
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe Schwarz/Schwarz
Für 52 Blutentnahmeröhrchen wie Monovette und Vacuvette geeignet.
B17-Serie:
Für 4,5- bis zu 8-ml-Blutentnahmeröhrchen, Probenröhrchen und Kryoröhrchen entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bisMore Product Information