Sani-Tech® Ultra-65 Sanitär-Silikonschlauch
Lieferant: Saint Gobain Life Sciences
ULTRA-65-093-2 ULTRA-65-500-4
GESSULTRA-65-093-2EA 3 CHF
GESSULTRA-65-093-2 GESSULTRA-65-500-4
Sani-Tech® Ultra-65 Sanitär-Silikonschlauch
Schläuche Transferschlauch
Sani-Tech® Ultra-65 stellt die nächste Generation hochreiner Platin-Silikonschläuche mit extrem geringen extrahierbaren Substanzen und längerer Pumpenlebensdauer dar. Diese Schläuche wurden vom F&E-Team von Saint-Gobain Life Sciences entwickelt, um den strengen Anforderungen des biopharmazeutischen Marktes vollständig zu entsprechen. Sani-Tech® Ultra-65 wird mit lasermarkierten Teilenummern und Chargencodes geliefert, um eine vollständige Produktrückverfolgbarkeit zu gewährleisten.
  • Zwei Härten verfügbar, 50 und 65 Shore
  • Biopharmazeutische Qualität
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable