Avantor® ACE® Excel® C18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Lieferant: Avantor
EXL-171-7503UEA 1090 CHF
EXL-171-7503U EXL-171-1003U EXL-171-1002U EXL-171-0503U EXL-171-0502U EXL-171-0303U EXL-171-0302U EXL-171-0202U EXL-171-D1002
Avantor® ACE® Excel® C18, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch, 1,7 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® C18-Säulen bieten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Säulenlebensdauer. Diese kapillaren bis präparativen Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl von Partikelgrößen und -abmessungen erhältlich.
  • Ultra hochreine, basendeaktivierte Silica mit außergewöhnlicher Reproduzierbarkeit
  • Ideal für eine Vielzahl von Analyten mit unterschiedlicher Hydrophobie
  • Große Auswahl an Partikelgrößen (1,7 bis 5 µm) und komplementären Phasen
  • Methodenvalidierungs-Kits enthalten drei verschiedene Chargen derselben Phase – auf Anfrage erhältlich
Diese SäulenMore Product Information