TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung

Lieferant: EUROCLONE
Gefahr

EMR240025 EMR240050 EMR240100
EURLEMR240025EA 0 CHF
EURLEMR240025 EURLEMR240050 EURLEMR240100
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung
TRITON™ X-114 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00128254
CAS-Nummer: 9036-19-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR