GateKeeper® HGU beheizte Getter-Reiniger
Lieferant: ENTEGRIS
PS3-MT3-N-1
ENTEPS3-MT3-N-1EA 0 CHF
ENTEPS3-MT3-N-1
GateKeeper® HGU beheizte Getter-Reiniger
Luftreiniger
GateKeeper® Heated Getter Units (HGU) sind ideale Lösungen für die Reinigung am Einsatzort, wo CH4- oder N2-Verunreinigungen entfernt werden müssen. Zu den gereinigten Gasen gehören Ar, He, Xe, N2 und H2.
Die beheizte Getter-Technologie bildet eine irreversible Verbindung mit den Verunreinigungen und entfernt sie auf ein Niveau unter ppb. Im Gegensatz zu Umgebungsreinigungstechnologien, die nur auf Oberflächensorption beruhen, nutzt die beheizte Getter-Technologie das gesamte Materialvolumen, was zu einer besseren Verunreinigungskapazität und einer längeren Lebensdauer des Reinigers führt.More Product Information