Integra® Pneumatische Ventile, 12,7 mm Öffnung, 3-Wege
Lieferant: ENTEGRIS
D8-3C-8S3 D8-3C-8F-3 D8-3C-12F D8-3C-12F-3 D8-3C-12N D8-3C-12P D8-3C-12S1 D8-3C-12S2 D8-3C-12S3 D8-3C-8F D8-3C-8N D8-3C-8P D8-3C-8S1 D8-3C-8S2 D8-3C-8S3-3 D8-3C-8F-OM
ENTED8-3C-8S3EA 0 CHF
ENTED8-3C-8S3 ENTED8-3C-8F-3 ENTED8-3C-12F ENTED8-3C-12F-3 ENTED8-3C-12N ENTED8-3C-12P ENTED8-3C-12S1 ENTED8-3C-12S2 ENTED8-3C-12S3 ENTED8-3C-8F ENTED8-3C-8N ENTED8-3C-8P ENTED8-3C-8S1 ENTED8-3C-8S2 ENTED8-3C-8S3-3 ENTED8-3C-8F-OM
Integra® Pneumatische Ventile, 12,7 mm Öffnung, 3-Wege
Ventile Elliptische Ventile
Dieses hochreine Umleitungsventil minimiert den Platzbedarf bei chemischen Anwendungen, einschließlich CMP-Schlämmen.
  • Alle medienberührten Teile bestehen aus PFA und bieten so chemische Beständigkeit bei hochreinen, korrosiven chemischen Anwendungen
  • Keine Metalle oder Elastomere im sekundären Sicherheitsbereich verbessern Zuverlässigkeit und Sauberkeit
PVDF-Antriebskomponenten und keine externen Metallteile bedeuten ein geringeres Kontaminationspotenzial im Falle eines Medienlecks oder der Einwirkung rauer äußerer Umgebungen.
Ideal für AnwendungenMore Product Information