Naphthalin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C20905000
EHERC20905000EA 72.3 CHF
EHERC20905000
Naphthalin
Naphthalene
Formel: C₁₀H₈
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 79…82 °C
Dichte: 1.145 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 79 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001742
CAS-Nummer: 91-20-3
EINECS: 202-049-5
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87c606cb828e0f39bab8b9d50c2c26501e1637d&vid=9e4bc21353014391fc8486208c8757e6375e2ef5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR