1-Methylanthracen
Lieferant: EHRENSTORFER
C20834900
EHERC20834900EA 179 CHF
EHERC20834900
1-Methylanthracen
1-Methylanthracene
Formel: C₁₅H₁₂
Siedepunkt: 363 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 86…88 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 610-48-0
EINECS: 210-224-2