Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: EHRENSTORFER

C16140000
EHERC16140000EA 67.2 CHF
EHERC16140000
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Phosphamidon (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₀H₁₉ClNO₅P
CAS-Nummer: 13171-21-6
EINECS: 236-116-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR