Malonsäuredinitril

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C14733500
EHERC14733500EA 74 CHF
EHERC14733500
Malonsäuredinitril
Malonsäuredinitril
Formel: C₃H₂N₂
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 30…32 °C
Dichte: 1.191 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 112 °C
MDL Number: MFCD00001883
CAS-Nummer: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR