Palmitinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyms: Hexadecanoic acid, Hexadecylic acid
C14191800
EHERC14191800EA 72.3 CHF
EHERC14191800
Palmitinsäure
Palmitinsäure
Formel: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256.43 g/mol
Siedepunkt: 352
Melting Pt: 61…63 °C
Dichte: 0.853 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002747
CAS-Nummer: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 13,07064