N-Ethylanilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyms: N-Ethyl-N-phenylamine

C13319500
EHERC13319500EA 70.6 CHF
EHERC13319500
N-Ethylanilin
N-Ethylanilin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 204.7 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –64 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009025
CAS-Nummer: 103-69-5
EINECS: 203-135-5
UN: 2272
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03800

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR