1,3-Dichlor-2-propanol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C12481600
EHERC12481600EA 93 CHF
EHERC12481600
1,3-Dichlor-2-propanol
1,3-Dichlor-2-propanol
Formel: ClH₂CCHOHCH₂Cl
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000951
CAS-Nummer: 96-23-1
EINECS: 202-491-9
UN: 2750
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03100

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR