Cyclohexylamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyms: Aminocyclohexane

C11830500
EHERC11830500EA 50.7 CHF
EHERC11830500
Cyclohexylamin
Cyclohexylamin
Formel: C₆H₁₃N
Siedepunkt: 134.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 27 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001486
CAS-Nummer: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR