Cyanursäure

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyms: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid

C11815000
EHERC11815000EA 72.3 CHF
EHERC11815000
Cyanursäure
Cyanursäure
Formel: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,08 g/mol
Dichte: 2.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00082990
CAS-Nummer: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 13,02728

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR