Farbige Kügelchen
Lieferant: EDVOTEK
1500
EDVO1500EA 60.5 CHF
EDVO1500
Farbige Kügelchen
Modelle Molekularbiologie
Ein Satz farbiger Kügelchen zur Darstellung der Watson-Crick-DNA-Basen: A, T, G, C.
Die Kügelchen können zur Demonstration der Struktur und Biologie der DNA verwendet werden.
Bestellinformation: Enthält je 150 Kügelchen jeder Farbe mit einer detaillierten Beschreibung verschiedener Musterbeispiele.