Nicotinsäure (Niacin)

Lieferant: EDQM
Achtung

Synonyms: 3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3

N0700000
EDQMN0700000EA 216 CHF
EDQMN0700000
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 142 °C
Dichte: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 193 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006391
CAS-Nummer: 59-67-6
EINECS: 200-441-0
Merck Index: 13,06552

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR