Robuste und kompakte Datenlogger für hohe Temperaturen, EBI 11-T235
Lieferant: EBRO
1340-6270 1340-6271
EBRO1340-6270EA 5410 CHF
EBRO1340-6270 EBRO1340-6271
Robuste und kompakte Datenlogger für hohe Temperaturen, EBI 11-T235
Datenlogger
Der Temperaturdatenlogger EBI 11-T235 eignet sich ideal für vielseitige Routinekontrollen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Mit einem erweiterten Messbereich (–30 bis +150 °C), einem hochwertigen PT1000-Sensor, einer sehr geringen Größe, die es ermöglicht, ihn problemlos in Flaschen oder kleine Verpackungen zu platzieren, der Schutzklasse IP68 und der Möglichkeit zur Verwendung in Autoklaven sorgt er für eine zuverlässige Pasteurisierungskontrolle und Lebensmittelsicherheit.
  • Großer Messbereich: –30 bis +150 °C
  • Hochwertiger PT1000-Sensor (Klasse A)
More Product Information