Einweg-Bioreaktorsysteme, BIOne
Lieferant: DISTEK
2022-1001 2022-1002 2022-1014 2022-1015 2022-1018 2022-1021 2022-1024 2022-1025 2022-1028 2022-1029 2022-1005 2022-1006 2022-1016 2022-1017 2022-1019 2022-1022 2022-1023 2022-1026 2022-1027 2022-1030 2022-1031 2022-1034 2022-1035 2022-1036 2022-1038 2022-1040 2022-1056 2022-1057
DISI2022-1001EA 0 CHF
DISI2022-1001 DISI2022-1002 DISI2022-1014 DISI2022-1015 DISI2022-1018 DISI2022-1021 DISI2022-1024 DISI2022-1025 DISI2022-1028 DISI2022-1029 DISI2022-1005 DISI2022-1006 DISI2022-1016 DISI2022-1017 DISI2022-1019 DISI2022-1022 DISI2022-1023 DISI2022-1026 DISI2022-1027 DISI2022-1030 DISI2022-1031 DISI2022-1034 DISI2022-1035 DISI2022-1036 DISI2022-1038 DISI2022-1040 DISI2022-1056 DISI2022-1057
Einweg-Bioreaktorsysteme, BIOne
Bioreaktoren
Distek, Inc. hat einen Einweg-Bioreaktor (SUB) im Tischmaßstab für das Wachstum von Säugetierzellen, Zelltherapie, Insektenzellen und andere einzigartige Anwendungen entwickelt, die in einem Rührkessel-Bioreaktor durchgeführt werden. Der mit Gammastrahlen bestrahlte BIOne SUB ist mit einer Einweg-Kopfplatte ausgestattet, die an eine dreischichtige Auskleidung geschweißt ist und sich leicht in ein nicht steriles Glasgefäß eines Bioreaktors einsetzen lässt, wodurch es innerhalb von Sekunden in einen Einweg-SUB umgewandelt werden kann.
  • Anpassbar über und unter der Kopfplatte
  • 2 und 5 L
More Product Information