Intelsius® PharmaTherm temperaturgesteuerte Verpackung
Lieferant: DGP INTELSIUS
PHT019 PHT020 PHT021 PHT001
DGINPHT019EA 75.2 CHF
DGINPHT019 DGINPHT020 DGINPHT021 DGINPHT001
Intelsius® PharmaTherm temperaturgesteuerte Verpackung
Versandtaschen und Transportbehälter
Verwendet Pharmachill-Kühlpacks, ein strapazierfähiges und langlebiges wiederverwendbares Kühlmittel, das Kosten und Deponieabfälle reduziert.
2 bis 8 °C-Systeme, die für das Intelsius-Hochleistungs-Quad-Profil mit Belastungsspitzen und überlappenden Temperaturen in der Zwischensaison qualifiziert sind. PharmaTherm bietet robuste Leistung für den Versand zu jeder Jahreszeit und sorgt für Seelenfrieden.
15 bis 25 °C-Systeme, die für Sendungen bei Raumtemperaturen gemäß den Intelsius-Profilen mit kontrollierten Raumtemperaturen qualifiziert sind. GDP-konforme Systeme.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable