Reaktionsgefäße
Lieferant: DELTALAB
200400P
DELT200400PEA 367 CHF
DELT200400P
Reaktionsgefäße
Röhrchen Reaktionsgefäße
Manufactured in polypropylene.
  • Autoclavable
  • Easy opening and closing
  • Graduated tube
  • It features a frosted area for writing
  • Flat cap
  • Will withstand centrifugation up to: 12500×g