Reinigungsverstärker deconex® 32 EMULGATOR
Lieferant: Borer Chemie
502800.00-KK5W
DECO502800.00-KK5WEA 196 CHF
DECO502800.00-KK5W
Reinigungsverstärker deconex® 32 EMULGATOR
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiger Reinigungsverstärker mit emulgierender Wirkung. Für den Einsatz in Labor-Spülautomaten.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum, als Reinigungsverstärker zu alkalischen und sauren deconex® Reinigern
  • Besonders zur Emulgierung von organischen Rückständen wie Fette und Öle, hilft gegen hartnäckige Rückstände
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • In der Vor- und Hauptreinigung verwendbar
  • pH-neutral
  • Umweltfreundlich