Haltegurt, Miller® TITAN™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1008232
DALL1008232EA 126 CHF
DALL1008232
Haltegurt, Miller® TITAN™
Fallschutz Auffanggurte
Haltegurt zum Einnehmen der Arbeitsposition oder zur Absturzsicherung in Verbindung mit einem Auffanggurt.
  • Zwei leichte seitliche D-Ringe aus Edelstahl
  • Polyamid-Gurt, Breite 45 mm
  • Bruchfestigkeit: > 15 kN