Gesichtsschutz, Supervizor™
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1002295 1002297 1002309 1002307 1002302 1002304 1002305 1002310 1002312 1002329 1002330 1004583 1004584 1004587 1002308
DALL1002295EA 19.2 CHF
DALL1002295 111-0727 DALL1002309 111-0550 111-0549 DALL1002304 DALL1002305 DALL1002310 111-0728 DALL1002329 DALL1002330 DALL1004583 DALL1004584 DALL1004587 DALL1002308
Gesichtsschutz, Supervizor™
Gesichtsschutz
Robustes, hochbelastbares, am Helm montiertes Gesichtsschutzschildsortiment mit Gehörschutzkompatibilität. Die Produkte bieten Schutz vor Abrieb, chemischen Gefahren, Gasen, Dämpfen und Stößen – sie sind daher ideal für chemische Anwendungen oder die Forstwirtschaft geeignet.
  • Sichere Methoden zur Visierbefestigung ermöglichen einen einfachen Visierwechsel und maximalen Schutz und die volle, uneingeschränkte Kopfbewegung
  • Artikel sind mit einer Vielzahl von Helmdesigns und am Helm montierten Ohrenschützern kompatibel (einschließlich Ohrenschützer von Bilsom
More Product Information