Fläschchen für Pulver, Chromacol™
Lieferant: CHROMACOL
5.3-SV
CRMA5.3-SVEA 137 CHF
CRMA5.3-SV
Fläschchen für Pulver, Chromacol™
Vials
Diese Fläschchen können zum Wiegen und Dispensieren von trockenen Pulvern verwendet werden. Die Wände am Hals dieser Fläschchen sind frei von Verengungen und Haftstellen.
Das 14-mm-Außengewinde nimmt eine Kappe aus weißem Polypropylen auf, die mit den meisten robotorgesteuerten Transfersystemen kompatibel ist.