Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Folpet
Lieferant: Merck
CRM66004-100MG
CRM66004-100MGEA 138 CHF
CRM66004-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Folpet
Standards Organische Standards
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Bitte beachten P273 - P280 - P302 + P352 - P304 + P340 + P312 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313