Avantor® ACE® UltraCore Biphenyl, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
CORE-35D-521EA 859 CHF
CORE-35D-521 CORE-35D-530 CORE-35D-546 CORE-35D-1021 CORE-35D-1030 CORE-35D-1046 CORE-35D-1521 CORE-35D-1530 CORE-35D-1546 CORE-35D-21GD CORE-35D-30GD CORE-35D-46GD
Avantor® ACE® UltraCore Biphenyl, Analytische HPLC/UHPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® ACE® UltraCore Biphenyl sind sehr leistungsfähige Solid-Core (Core-Shell) Partikelsäulen, die für eine Vielzahl von Chromatographie-Anwendungen entwickelt wurden und sie eignen sich gut zur Retention von aromatischen Verbindungen, die früh aus Alkylphasen eluieren.
  • Hochreine, basisch deaktivierte Silica mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit
  • Ideal für Analyten mit π-Bonding, elektronenziehenden oder delokalisierten Gruppen
  • Alternative Selektivität zu Alkylphasen und herkömmlichen Phenylphasen
Diese Edelstahlsäulen sind in einer Vielzahl anMore Product Information