BCT® RNA-Komplettblutentnahmeröhrchen
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS
ST-230580
CMPPST-230580EA 0 CHF
CMPPST-230580
BCT® RNA-Komplettblutentnahmeröhrchen
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
RNA Complete BCT ist ein Blutentnahmeröhrchen, das die Konzentration von zellfreier RNA und extrazellulären Vesikeln wie Exosomen bei der Entnahme bis zu 7 Tage lang bei Raumtemperatur aufrechterhält
  • Es enthält ein Konservierungsmittel, das den Abbau weißer und roter Blutkörperchen begrenzt
  • Maximierung der Plasmaausbeute und Aufrechterhaltung der Probenintegrität während der Lagerung, des Versands und der Handhabung von Blutproben
Die aus gelagertem Plasma isolierte zellfreie RNA und extrazelluläre Vesikel (EVs) eignen sich für viele nachgelagerteMore Product Information