Augenspülflasche
Lieferant: BURKLE
2507-2000
BURK2507-2000EA 67.9 CHF
BURK2507-2000
Augenspülflasche
Erste-Hilfe-Ausstattung Augenduschen
Leere Flasche für 600 ml Inhalt, auslaufsicher dank Ventil und Staubschutzkappe. Aufgedruckte Anweisungen (in Deutsch), hergestellt aus transparentem PE.