Einweg- oder Dreiweghähne
Lieferant: Brand
88610 88615 88620 88625 88630 88635 88640 88650 88655 88660 88665 88670 88675 88680
BRND88610EA 69.3 CHF
BRND88610 BRND88615 BRND88620 BRND88625 BRND88630 BRND88635 BRND88640 BRND88650 BRND88655 227-1115 BRND88665 BRND88670 BRND88675 BRND88680
Einweg- oder Dreiweghähne
Hähne
PTFE, mit PP-Hahnknebel
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Maximal-Druck 1 bar
  • Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.