Automatische Büretten, nach Pellet, ohne Zwischenhahn, Schellbach, SILBERBRAND
Lieferant: Brand
21911 21912 21913
BRND21911EA 345 CHF
BRND21911 BRND21912 BRND21913
Automatische Büretten, nach Pellet, ohne Zwischenhahn, Schellbach, SILBERBRAND
Büretten
Boro 3.3, Klasse B.
  • Justiert auf "Ex"
  • Schellbach-Streifen, Hauptpunkte-Strichteilung
  • Automatische Nullpunkteinstellung, mit Ventilhahn mit PTFE-Spindel, ohne Zwischenhahn
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385