BLAUBRAND® ETERNA Messpipetten, ISO, Typ 3, Klasse AS, Gesamtabgabe (eine Charge)
Lieferant: Brand
927316 927319 928411 928413 2.28411 2.28406 2.28409 2.28405 928412 928409 928406 2.28413 2.28415 928405 928415
BRND927316EA 56.9 CHF
BRND927316 BRND927319 BRND928411 BRND928413 BRND2.28411 BRND2.28406 BRND2.28409 BRND2.28405 BRND928412 BRND928409 BRND928406 BRND2.28413 BRND2.28415 BRND928405 BRND928415
BLAUBRAND® ETERNA Messpipetten, ISO, Typ 3, Klasse AS, Gesamtabgabe (eine Charge)
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf (TD, Ex); Typ 3: Nullpunkt oben
  • Markierungen und Beschriftungen in ETERNA-Braun
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Alle gelieferten Pipetten stammen aus einer Charge zur statistischen Prüfmittelüberwachung
  • Lieferung mit Chargen- und ISO-Einzelzertifikat
Länge: 360 mm ±10 mm ausgenommen 25-ml-Pipetten: 450 mm ±10 mm.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 835. DE-M-Kennzeichnung
Bitte beachten * Watte am Ende des Stopfens
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable