Selbstlaminierende Kryogene Polyesteretiketten für BMP61, M710 und BMP71
Lieferant: Brady
174495
BRDY174495EA 1050 CHF
BRDY174495
Selbstlaminierende Kryogene Polyesteretiketten für BMP61, M710 und BMP71
Etiketten
Selbstlaminierendes Polyester (B-461) ist eine klare Folie mit einer mattweißen bedruckbaren Zone, ideal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Selbstlaminierender Polyester hat einen permanenten Acrylkleber und ist für Thermotransferdruck geeignet.
  • Gute Wischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei hohen/niedrigen Temperaturen.
  • Betriebstemperatur von −196 bis 110 °C (−320 bis 230 °F)
Ideal für Etikettierungen in Laboranwendungen.
Brady Authentic-Materialien arbeitenMore Product Information