Etiketten für die Drucker BBP33, Typ B-492, FreezerBondz
Lieferant: Brady
143082 143000 142917 143051 143063 143067 143100 142919 142918 134102 134096 307018
BRDY143082EA 402 CHF
BRDY143082 BRDY143000 BRDY142917 BRDY143051 BRDY143063 BRDY143067 BRDY143100 BRDY142919 BRDY142918 BRDY134102 BRDY134096 BRDY307018
Etiketten für die Drucker BBP33, Typ B-492, FreezerBondz
Etiketten
FreezerBondz™ Etiketten sind aus sehr flachem Material. Sie können sowohl auf gefrorenen Oberflächen als auch bei Raumtemperatur auf Flächen, die in Flüssigstickstoff (-196 °C) gelagert werden, angebracht werden. Lichtundurchlässig genug, um den HIPAA-Anforderungen zum Schutz von Patienteninformationen zu entsprechen.
  • Ideal zur Kennzeichnung von Ampullen, die gefroren sind (mit Überlappung) oder Raumtemperatur haben
  • Gute Lösungsmittelbeständigkeit bei Bedruckung mit Farbbändern der Serie R-6400