Filterscheibe, BOLA
Lieferant: Bohlender
N1565-12
BOHLN1565-12EA 171 CHF
BOHLN1565-12
Filterscheibe, BOLA
Filter Filterscheiben
Filterscheibe aus porösem PTFE.
Temperaturbeständigkeit: −200 bis 250 °C
Zertifizierungen: FDA-konform.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable