Sicherheitstransportbehälter für Flaschen
Lieferant: BOCHEM
8300SS 8301SS 18301SS 18300SS
BOCH8300SSEA 741 CHF
BOCH8300SS BOCH8301SS BOCH18301SS BOCH18300SS
Sicherheitstransportbehälter für Flaschen
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Safety transport container, made of stainless steel, for laboratory bottles.
  • For bottles 50 to 1000 ml
  • With hinge, lock and silicone seal
  • Good chemical resistance
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable