Laborstuhl, mit Rollen, Isitec 2
Lieferant: bimos
9608-2000SO272
BIMO9608-2000SO272EA 481 CHF
BIMO9608-2000SO272
Laborstuhl, mit Rollen, Isitec 2
Stühle
Große, ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung von Wirbelsäule und Muskulatur mit integrierter Lordosenstütze.
  • Sitz und Rückenlehne bestehen aus versiegeltem SoftTouch-Integralschaum
  • Dieses Material ist desinfizierbar und leicht zu reinigen
  • Trotz des minimalistischen Ansatzes von Isitec Laboratorys ist es dennoch sehr gut ausgestattet und stellt somit eine attraktive Budgetlösung für Laboranwendungen dar
  • Anstelle des robusten 5-Stern-Fußes aus Kunststoff kann es optional auch mit einem 5-Stern-Fuß aus Stahl geliefert werden
Funktionen:
More Product Information