Nitril-Handschuhe Showa 6112PF
Lieferant: Showa
6112PFEBTL 6112PFEBTM 6112PFEBTS 6112PFEBTXL 6112PFEBTXS 6112PFEBTXXL
BEST6112PFEBTLEA 31.7 CHF
BEST6112PFEBTL BEST6112PFEBTM BEST6112PFEBTS BEST6112PFEBTXL BEST6112PFEBTXS BEST6112PFEBTXXL
Nitril-Handschuhe Showa 6112PF
Handschuhe
Diese vielseitigen, biologisch abbaubaren Einweghandschuhe bieten Sensibilität und Fingerfertigkeit. Das nur 0,10 mm dicke Nitril ist außerdem wasserdicht und bietet extremen Komfort während langen Tragezeiten.
  • Leichtgewichtig, nicht verstärkt
  • Ungepudert
  • Latexfrei um allergischen Reaktionen vorzubeugen
  • Weicher Griff
Durch die Verwendung der Eco Best Technology ® von SHOWA sind die 6112PFs vollständig umweltfreundlich und zersetzen sich laut Labortests in nur 386 Tagen um 82%.
Für Lebensmittel zugelassen sind diese Handschuhe ideal zurMore Product Information