Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 1000
Lieferant: BERKSHIRE
SPXC1000001.12 SPXC100001.12R SPX1000.002.12 SPXC1000002.12 SPXCR100000212
BERKSPXC1000001.12EA 0 CHF
BERKSPXC1000001.12 BERKSPXC100001.12R BERKSPX1000.002.12 BERKSPXC1000002.12 BERKSPXCR100000212
Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 1000
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Diese getränkten Wischtücher aus Polyester-/Zellulosevlies eignen sich für die Nassreinigung kritischer Oberflächen in Bereichen, in denen die Kontrolle brennbarer Lösungsmittel und brennbarer Lösungsmittelkonzentration erforderlich ist. Sie eignen sich auch für die abschließende Reinigung von Oberflächen oder Produkten vor der Herstellung oder Verpackung.
  • Hoher Sättigungsgrad ist ideal für die Entfernung von Reinigungs- und Desinfektionsrückständen in regulierten Umgebungen
  • Erhältlich mit verschiedenen Sättigungsgraden von IPA (Isopropylalkohol) und RO/
More Product Information