Ballonflaschen, Enghals, mit Schraubverschluss, PE, Behroplast®
Lieferant: BEHR
B00177004
BEHRB00177004EA 80.8 CHF
BEHRB00177004
Ballonflaschen, Enghals, mit Schraubverschluss, PE, Behroplast®
Flaschen Ballons
PE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit