5-Iod-1,3-dimethyluracil ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B25173.03 B25173.06
B25173.03EA 117 CHF
B25173.03 B25173.06
5-Iod-1,3-dimethyluracil ≥99%
5-Iod-1,3-dimethyluracil
Purity: 99% CAS No.: 40738-83-8 Molecular Formula: C6H7IN2O2 Formula Weight: 266.04 Melting Point: 225° dec. MDL No.: MFCD00192228
Formel: C₆H₇IN₂O₂
Melting Pt: 225 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192228
CAS-Nummer: 40738-83-8